760498
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
Sinonimo/i:
18O Labeled nitric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Forma fisica
liquid
Concentrazione
65 wt. % in H218O
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)