Documenti fondamentali
75653
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-one
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
4661660
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)