Documenti fondamentali
752169
Sigma-Aldrich
tert-Butyl diazoacetate solution
15% in toluene
Sinonimo/i:
2-Diazoacetic acid tert-butyl ester solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2O2
Peso molecolare:
142.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
15% in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
Densità
0.875 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
37.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)