750263
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-1H-indole-3-trifluoroborate
95%
Sinonimo/i:
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indoletrifluoroborate, Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indolyltrifluoroborate
About This Item
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
283-290 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H10BF3NO2S.K/c16-15(17,18)13-10-19(14-9-5-4-8-12(13)14)22(20,21)11-6-2-1-3-7-11;/h1-10H;/q-1;+1
XLOGEONPZAROPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura α-arylation reaction.
- The nucleophilic addition reactions.
- The preparation of indole substituted borazaronaphthalene.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)