748277
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methyl-2-butylamine
97%
Sinonimo/i:
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methylbutan-2-amine
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.597
Densità
1.050 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H22NP/c1-14(2)17(18)13-19(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17H,13,18H2,1-2H3/t17-/m1/s1
ZZLCXURCZWQECA-QGZVFWFLSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3