Documenti fondamentali
747807
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G2
Sinonimo/i:
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), CyJohnPhos-G2, CyJohnPhos-Pd-G2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H41ClNPPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
660.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
178-183 °C (decomposition without melting)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2[Pd]Cl.P(C3CCCCC3)(C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C6CCCCC6
InChI
1S/C24H31P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
PLKOENXOQXWSIL-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)