74640
19-Nortestosterone
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Gruppo funzionale
hydroxyl
ketone
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Informazioni sul gene
human ... SERPINA6(866) , SHBG(6462)
rat ... Ar(24208) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorescent nandrolone-BODIPY conjugates to study intracellular localization and tracking of nandrolone using fluorescence microscope.
- Optically pure hexadecahydrochrysene diastereomers, and chrysene enantiomers.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?