743593
Ethylene oxide
≥99.9%
Sinonimo/i:
Oxirane
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
gas
Indice di rifrazione
n20/D 1.3597 (lit.)
P. eboll.
10.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−111 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?