Documenti fondamentali
743534
Sigma-Aldrich
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9F6IO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.18
Beilstein:
10503310
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Composizione
carbon, 32.9-34.6% CH
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
triflate
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)