743062
TurboBeads™ Complexon
extent of labeling: ≥0.1 mmol/g loading (-Ph-CH2-N(CH2-COOH)2)
Sinonimo/i:
Nano particles, magnetic, IDA functionalized
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TurboBeads™
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Composizione
carbon content, ≤14 wt. %
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: copper reactive
Grado di funzionalizzazione
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-CH2-N(CH2-COOH)2)
Magnetizzazione
≥120 emu/g, mass saturation
Area superficiale
≥15 m2/g
Diametro medio
≤50 nm
Compatibilità
conforms to structure for Infrared spectrum
Categorie correlate
Confezionamento
Risultati analitici
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
WGK 3