Key Documents
741582
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyl-13C12-urea
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Dicyclohexyl-13C12-urea
About This Item
Formula condensata:
13C6H11NHCONH13C6H11
Peso molecolare:
236.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
232-233 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3