Documenti fondamentali
738565
Sigma-Aldrich
Platinum cobalt on carbon
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % Pt3Co loading
Sinonimo/i:
27% Pt, 3% Co on High Durable Carbon, 30% Pt3Co/HDC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CoPt3
Peso molecolare:
644.17
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
30 wt. % Pt3Co loading
Dimensione particelle
<5 nm (Pt)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt].[Pt].[Pt].[Co]
InChI
1S/Co.3Pt
GUBSQCSIIDQXLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Siracusano, S.; Stassi, A.; Baglio, V.; Arico, A. S.; Capitanio, F.; Tavares, A. C.
Electrochimica Acta, 54, 4844-4844 (2009)
Antolini, E.
Materials Chemistry and Physics, 78, 563-563 (2003)
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.