Key Documents
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
122-127 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)