735337
Methyl 4-formylcinnamate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-91 °C
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
WGK 3