Documenti fondamentali
730521
Sigma-Aldrich
6-Bromoisoquinoline monohydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrN · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-57 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1=CC2=C(C=NC=C2)C=C1.O
InChI
1S/C9H6BrN.H2O/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;1H2
CCJJCUAAVVDVNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)