Key Documents
729841
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol methyl ether methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 93%
Sinonimo/i:
Methoxy TEG methacrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
93%
Forma fisica
liquid
PM
average Mn 200
contiene
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
Densità
1.027 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.