Key Documents
727431
Sigma-Aldrich
4-Azidoanisole solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Azido-4-methoxybenzene solution, 4-Methoxyphenyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Beilstein:
3609304
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)