Documenti fondamentali
727083
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Aminoindan
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-1-Indanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Beilstein:
2206708
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)