726435
(1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
97%
Sinonimo/i:
(M,S,S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl-bis(p-tolylsulfoxide), (M,S,S)-pTol-BINASO, (R)-2,2′-Bis-((S)-toluene-4-sulfinyl)-[1,1′]binaphthalenyl
About This Item
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥97.0%
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.