724904
4-Aminothiobenzamide
97%
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
185-190 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)