723517
(4-Methylphenylboronic acid pinacol ester)triphenylphosphonium bromide
95%
Sinonimo/i:
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)triphenylphosphonium bromide, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboratophenyl)-methyl triphenylphosphonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
265-270 °C
Stringa SMILE
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3