722138
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1-Methylpyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
220-225 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cn1nccc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(5(8)9)2-3-6-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
JREJQAWGQCMSIY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)