719447
XtalFluor-M®
Sinonimo/i:
Difluoro(morpholino)sulfonium tetrafluoroborate, Difluoro-4-morpholinylsulfonium tetrafluoroborate, Morpho-DAST difluorosulfinium salt, Morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
117-126 °C
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.F\S(F)=[N+]1/CCOCC1
InChI
1S/C4H8F2NOS.BF4/c5-9(6)7-1-3-8-4-2-7;2-1(3,4)5/h1-4H2;/q+1;-1
SOCYGFRGCVLCSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
719447-1KG | 4061826680742 |
719447-250G | 4061833565148 |
719447-25G | 4061833565155 |
719447-5G | 4061833565162 |