Documenti fondamentali
719269
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-ethylhexyl)sulfo(succinate-13C4)
99 atom % 13C, 96% (CP)
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate-13C4 sodium salt, Docusate-13C4 sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C16H37NaO7S
Peso molecolare:
448.53
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
96% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CO[13C](=O)[13CH2][13CH]([13C](=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i13+1,18+1,19+1,20+1;
APSBXTVYXVQYAB-AZUKWMEISA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)