Documenti fondamentali
719137
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink
Sinonimo/i:
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0%
Resistività
300-1000 Ω-cm
Funzione lavoro
4.8 eV
pH
8.1
Viscosità
8.0 cP(25 °C)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Attenzione
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Proprietà fisiche
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Note legali
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)