Documenti fondamentali
718041
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(butyric-1,2-13C2) dihydrobromide
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
α, 2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid-1,2-13C2 dihydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C8H14Br2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[13CH](CC(=O)c1cccc(O)c1N)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)/i6+1,10+1
VCKPUUFAIGNJHC-UFYQYTSASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)