717436
Benzamide oxime
97%
Sinonimo/i:
N-Hydroxybenzamide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
74-78 °C
Gruppo funzionale
amine
oxime
phenyl
Stringa SMILE
N\C(=N\O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9)
MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)