Documenti fondamentali
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
Sinonimo/i:
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
>85%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
124.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)