711489
1 idrossibenzotriazolo
wetted with not less than 20 wt. % water, 97% dry basis
Sinonimo/i:
HOBt idrato
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97% dry basis
Forma fisica
powder
Qualità
wetted with not less than 20 wt. % water
Composizione
Water content, ~20%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Solubilità
DMF: 0.1 g/mL, clear
Stringa SMILE
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the oligonucleotide couplings.
- In the preparation of poly(ethylene glycol)methyl ether-grafted CTS (mPEG-g-CTS).
- In the solid phase peptide synthesis on TCNEO(tetracyanoethylene oxide)-modified graphite.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.