Key Documents
711179
Sigma-Aldrich
vBRIDP
97%
Sinonimo/i:
Bis(1,1-dimethylethyl)(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine, Di-tert-butyl(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31P
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
130-133 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for:
  • Preparation of biphenyls
  • Amination of aryl bromides and chlorides
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US6455720
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago