710717
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 6 %, 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane 1 %
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Forma fisica
solution
Composizione
1,2-dichloro-1,1-difluoroethane, 1%
TMS, 6%
Concentrazione
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Stringa SMILE
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
32.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)