Documenti fondamentali
706078
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
129-134 °C
Stringa SMILE
Cc1n[nH]cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-7-8(6-12-13-7)11-14-9(2,3)10(4,5)15-11/h6H,1-5H3,(H,12,13)
MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)