Documenti fondamentali
704229
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
≥99%, general applications, NiO/YSZ
About This Item
Formula condensata:
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
Codice UNSPSC:
26111700
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Composizione
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)