Documenti fondamentali
703966
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2-cyanopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
93-98 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Brc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)