Documenti fondamentali
703834
Sigma-Aldrich
Quinoxaline-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
224-229 °C (dec.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jimsheena V Karakkat et al.
Nucleic acids research, 47(19), 10086-10103 (2019-09-19)
The metabolic sensor Per-Arnt-Sim (Pas) domain-containing serine/threonine kinase (PASK) is expressed predominantly in the cytoplasm of different cell types, although a small percentage is also expressed in the nucleus. Herein, we show that the nuclear PASK associates with the mammalian