Key Documents
701513
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-nitropyridine-2-acetonitrile
97%
Sinonimo/i:
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)acetonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
117-122 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges