700673
(R)-3,3′-Di-9-phenanthrenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Sinonimo/i:
(R)-9-Phenanthryl BINOL
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
192-202 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)