695890
Phosphoric acid 2-hydroxyethyl methacrylate ester
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone, 90%
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
~25% diester content
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
contiene
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone
Indice di rifrazione
n20/D 1.4688
Densità
1.37 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)O.O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3.H3O4P/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;1-5(2,3)4/h7H,1,3-4H2,2H3;(H3,1,2,3,4)
POLZHVHESHDZRD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?