693502
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
About This Item
Formula condensata:
Gd5Ge2Si2
Peso molecolare:
987.70
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
≥99%
Stato
powder and chunks
Composizione
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
Punto di fusione
1313 °C
Applicazioni
Proprietà fisiche
Curie Temperature: ~70 K
Note legali
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)