Documenti fondamentali
693073
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-Cymene)(DTBM-SEGPHOS)]Cl
Sinonimo/i:
Chloro[(S)-(+)-5,5′-bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(ΙΙ) chloride
About This Item
Formula condensata:
[C84H114ClO8P2Ru]+Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
1485.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Stato
powder
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C74H100O8P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
MYYXUILRYSITRR-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago