Key Documents
688398
Sigma-Aldrich
N-Methylthiazolium-2-13C iodide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H6INS
Peso molecolare:
228.06
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[N+]1=[13C]SC=C1.[I-]
InChI
1S/C4H5NS.HI/c1-5-2-3-6-4-5;/h2-3H,1H3;1H/q+1;/p-1/i4+1;
NAQDXGGCOZHTSE-VZHAHHFWSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)