Documenti fondamentali
687847
Sigma-Aldrich
Quinoxaline N-oxide
97%
Sinonimo/i:
1-Oxide quinoxaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
121-125 °C
Stringa SMILE
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)