Documenti fondamentali
684473
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl C85 butyric acid methyl ester (mixture of isomers)
≥99%
Sinonimo/i:
[84]PCBM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C96H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1199.14
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Solubilità
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Stringa SMILE
COC(=O)CCCC1(C2c3cc4cc5cc6C7CC8CC9CCC%10CCC%11CC%12CCC12c%13c%12c%14C%11c%15c%10c%16c9c%17C8C7=C%18c%17c%19c%16c%15c%20c%14c%21c%13c3c%22c4c%23c5c6c%18c%24c%19c%20c%21c%22c%23%24)c%25ccccc%25
Applicazioni
Soluble n-channel organic semiconductor.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kooistra, F.; Mihailetchi, V. et al.
Chemistry of Materials, 18, 3068-3068 (2006)