Documenti
681199
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
Sinonimo/i:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3