Documenti fondamentali
680273
Sigma-Aldrich
1-Pyrenyl-d9-diazomethane
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D9HN2
Peso molecolare:
251.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)