679232
Trimethoxymethylsilane
deposition grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Methyltrimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
deposition grade
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. eboll.
102-104 °C (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.