Documenti fondamentali
679127
Sigma-Aldrich
7-Bromoisatin
96%
Sinonimo/i:
7-Bromoindole-1H-2,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
191-198 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Brc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Isatin 97%
Sigma-Aldrich
114618
Isatin
Cale C Streeter et al.
Biochemistry, 58(17), 2260-2268 (2019-04-10)
The continued rise of antibiotic-resistant infections coupled with the limited pipeline of new antimicrobials highlights the pressing need for the development of new antibacterial agents. One potential pathway for new agents is de novo purine biosynthesis as studies have shown