Documenti fondamentali
675229
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
164-169 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Cocatalyst in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination
Reactant in preparation of:
  • Sulfonate phenol ligands via sulfonylation
  • Catalysts for asymmetric olefin hydroamination/cyclization reactions
  • Single site catalyst precursors for catalysis of ring-opening reactions
  • Biphen-Mo complex used for catalysis of enantioselective ring-closing metathesis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)