672866
Boc-Thr(Bzl)-OH-13C4,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +22°, c = 2 in 95% ethanol
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
112-114 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13C@@H]([13CH3])OCc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1/i1+1,11+1,13+1,14+1,17+1
CTXPLTPDOISPTE-JVNNLZABSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)