Documenti fondamentali
671134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-isocyanato-pyridine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
Gruppo funzionale
chloro
isocyanate
Stringa SMILE
Clc1ccc(cn1)N=C=O
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
WHENXACISRCOHK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)